Merck
736937
Sigma-Aldrich
4-溴-7-甲氧基-1-茚满酮
97%
别名:
4-Bromo-7-methoxyindanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9BrO2
CAS号:
分子量:
241.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
134-138 °C
官能团
bromo
ketone
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C10H9BrO2/c1-13-9-5-3-7(11)6-2-4-8(12)10(6)9/h3,5H,2,4H2,1H3
InChI key
OJDMKCLDADYDRL-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)