Merck
736651
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-hydroxyquinoline
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6BrNO
CAS号:
分子量:
224.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
260-265 °C
SMILES字符串
Oc1nc2ccccc2cc1Br
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)11-9(7)12/h1-5H,(H,11,12)
InChI key
AGARPHPERRYPRP-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)