Merck
736317
Sigma-Aldrich
四氯镓酸锂
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiGaCl4
CAS号:
分子量:
218.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
等级
anhydrous
方案
99.99% trace metals basis
表单
beads
粒径
−10 mesh
mp
175 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Li+].Cl[Ga-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ga.Li/h4*1H;;/q;;;;+3;+1/p-4
InChI key
KMBVSAMILLNTNQ-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
West, W. C.; Shevade, A.; Soler, J.; Kulleck, J.; Smart, M.
Journal of the Electrochemical Society, 157, A571-A571 (2010)
Russell, P. G.; Reddy, T. B.
Proc. 37th Power Sources Conf., 365-365 (1996)