等級
NMR reference standard
analytical standard
濃度
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
NMR管壁厚
0.24 mm
形式
single component solution
SMILES 字串
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
InChI 密鑰
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
31P sensitivity
數量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-2.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-19 °C - closed cup