方案
97%
表单
powder
旋光性
[α]/D +15.0°, c = 0.5% in chloroform
mp
140-145 °C
官能团
carboxylic acid
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI key
HRMRQBJUFWFQLX-ZETCQYMHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3