About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11I
CAS号:
分子量:
210.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
95%
表单
liquid
包含
copper as stabilizer
折射率
n20/D 1.537
密度
1.604 g/mL at 25 °C
官能团
iodo
SMILES字符串
ICC1CCCC1
InChI
1S/C6H11I/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
InChI key
DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
158.0 °F - closed cup
闪点(°C)
70 °C - closed cup