Merck
734942
Sigma-Aldrich
2-氯-5-(三氟甲基)吡啶-3-碳酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H2Cl2F3NO
分子量:
244.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.496
密度
1.585 g/mL at 25 °C
官能基
acyl chloride
chloro
fluoro
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H2Cl2F3NO/c8-5-4(6(9)14)1-3(2-13-5)7(10,11)12/h1-2H
InChI 密鑰
CEQQAPUZEUIPCH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)