About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8FN · HCl
CAS号:
分子量:
173.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
191-196 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.Fc1cccc2CNCc12
InChI
1S/C8H8FN.ClH/c9-8-3-1-2-6-4-10-5-7(6)8;/h1-3,10H,4-5H2;1H
InChI key
MKNPYNGKUKUSFB-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3