Merck
734128
Sigma-Aldrich
氯 [三(2,3,4,5,6-五氟苯基)磷化氢] 金 (Ⅰ)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18AuClF15P
CAS号:
分子量:
764.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
solid
反應適用性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
222-226 °C
SMILES 字串
Cl[Au].Fc1c(F)c(F)c(P(c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F
InChI
1S/C18F15P.Au.ClH/c19-1-4(22)10(28)16(11(29)5(1)23)34(17-12(30)6(24)2(20)7(25)13(17)31)18-14(32)8(26)3(21)9(27)15(18)33;;/h;;1H/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
NPDADBDFEWCWRT-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)