Merck
733318
Sigma-Aldrich
3-氨基-6-氟-4-甲基吡啶
95%
别名:
6-氟-4-甲基吡啶-3-基胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7FN2
分子量:
126.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
57-62 °C
SMILES字符串
Cc1cc(F)ncc1N
InChI
1S/C6H7FN2/c1-4-2-6(7)9-3-5(4)8/h2-3H,8H2,1H3
InChI key
HZGRTGMOAWUAAA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)