Merck
733296
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyoxetane
95%
别名:
1,3-Epoxy-2-propanol, 3-Oxetanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6O2
CAS号:
分子量:
74.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
liquid
存货情况
not available in Japan, EU
折射率
n20/D 1.438
密度
1.167 g/mL at 25 °C
官能团
ether
hydroxyl
SMILES字符串
OC1COC1
InChI
1S/C3H6O2/c4-3-1-5-2-3/h3-4H,1-2H2
InChI key
QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
189.0 °F
闪点(°C)
87.2 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)