Merck
733156
Sigma-Aldrich
Butyrophenone-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H513COCH2CH2CH3
分子量:
149.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
表单
liquid
沸点
228-230 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CCC[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3/i10+1
InChI key
FFSAXUULYPJSKH-DETAZLGJSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
192.2 °F - closed cup
闪点(°C)
89 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)