Merck
733067
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-4-甲基苯胺
98%
别名:
4-Methyl-o-anisidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO
CAS号:
分子量:
137.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
31-33 °C
密度
1.043 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COc1cc(C)ccc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
CJJLEUQMMMLOFI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.2 °F
閃點(°C)
104 °C