Merck
732907
Sigma-Aldrich
3,7-二溴甲烷
别名:
3,7-Dibromo-4H-benzopyran-4-one, 3,7-Dibromo-4H-chromen-4-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H4Br2O2
分子量:
303.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
140-146 °C
SMILES 字串
Brc1ccc2C(=O)C(Br)=COc2c1
InChI
1S/C9H4Br2O2/c10-5-1-2-6-8(3-5)13-4-7(11)9(6)12/h1-4H
InChI 密鑰
VRJRKKZNBPQORR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3