solid
mp
141-147 °C
SMILES 字串
Clc1ccc2OC=C(I)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4ClIO2/c10-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(11)4-13-8/h1-4H
InChI 密鑰
GMONZFZWCHBAKU-UHFFFAOYSA-N
联系客户支持solid
141-147 °C
Clc1ccc2OC=C(I)C(=O)c2c1
1S/C9H4ClIO2/c10-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(11)4-13-8/h1-4H
GMONZFZWCHBAKU-UHFFFAOYSA-N