Merck
732818
Sigma-Aldrich
7-Bromochromone
别名:
7-Bromo-4H-chromen-4-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5BrO2
分子量:
225.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
154-159 °C
SMILES 字串
Brc1ccc2C(=O)C=COc2c1
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI 密鑰
WWAOCYNUAWVKGQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)