Merck
732656
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
别名:
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N2O2
CAS号:
分子量:
168.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
mp
42-46 °C
官能团
ester
SMILES字符串
CCOC(=O)c1cc(C)n(C)n1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-4-12-8(11)7-5-6(2)10(3)9-7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
OJPXVXXMBWKEAT-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)