Merck
732478
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8N2O2
CAS号:
分子量:
188.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
表单
solid
mp
222-227 °C
SMILES字符串
OC(=O)c1cnn(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)8-6-11-12(7-8)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,(H,13,14)
InChI key
ZROILLPDIUNLSE-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)