Merck
732451
Sigma-Aldrich
1-苯基-1H-吡唑-4-甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8N2O
CAS号:
分子量:
172.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
84-88 °C
SMILES 字串
O=Cc1cnn(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-8-9-6-11-12(7-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H
InChI 密鑰
PHVRLPFVPVKYOI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)