Merck
732079
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-(4-氨基苯基)噻唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9N3S
CAS号:
分子量:
191.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
177-182 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Nc1ccc(cc1)-c2csc(N)n2
InChI
1S/C9H9N3S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,10H2,(H2,11,12)
InChI key
VCALEXDZEAGCPD-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)