About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H11Br2N
CAS号:
分子量:
353.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
方案
98%
表单
solid
mp
137-142 °C
SMILES字符串
CCn1c2ccc(Br)cc2c3cc(Br)ccc13
InChI
1S/C14H11Br2N/c1-2-17-13-5-3-9(15)7-11(13)12-8-10(16)4-6-14(12)17/h3-8H,2H2,1H3
InChI key
GZBJRMVGNVDUCO-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
商品
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.