Merck
731218
Sigma-Aldrich
3-(3,5-二溴苯基)丙炔酸
97%
别名:
3,5-Dibromobenzenepropanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8Br2O2
分子量:
307.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
59-65 °C
官能团
bromo
carboxylic acid
SMILES字符串
OC(=O)CCc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C9H8Br2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
InChI key
AMKWPMUHANVQSZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)