Merck
730939
Sigma-Aldrich
Tetradecanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21D3H39ClNO4
分子量:
411.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
powder
質量偏移
M+3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H41NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h19H,5-18H2,1-4H3;1H/t19-;/m1./s1/i2D3;
InChI 密鑰
TWGWHMYOGIGWDM-IQDJPGLDSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3