Merck
73024
Sigma-Aldrich
顺-3-(Fmoc-氨基)-环己烷羧酸
≥98.0% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H23NO4
分子量:
365.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@@H]1CCC[C@@H](C1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)14-6-5-7-15(12-14)23-22(26)27-13-20-18-10-3-1-8-16(18)17-9-2-4-11-19(17)20/h1-4,8-11,14-15,20H,5-7,12-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t14-,15+/m1/s1
InChI key
JSVAQZVOHKGTJY-CABCVRRESA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)