About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3F4N
CAS号:
分子量:
165.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
96%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.409
密度
1.384 g/mL at 25 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
Fc1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-4-2-1-3-11-5(4)6(8,9)10/h1-3H
InChI key
OQNWCFXTGANWQI-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
118.0 °F
闪点(°C)
47.8 °C