Merck
729957
Sigma-Aldrich
2-(三氟甲基)哌啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10F3N
分子量:
153.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.390
密度
1.126 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
FC(F)(F)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H10F3N/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5/h5,10H,1-4H2
InChI 密鑰
NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
82.0 °F
閃點(°C)
27.8 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)