Merck
729930
Sigma-Aldrich
4-碘-1H-吲唑
95%
别名:
4-Iodoindazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5IN2
分子量:
244.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
95%
表单
solid
mp
184-190 °C
官能团
iodo
SMILES字符串
Ic1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C7H5IN2/c8-6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
CJQXSPSUIGJNJX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)