About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6N2O2
CAS号:
分子量:
162.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
288-293 °C
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
OC(=O)c1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-2-1-3-7-6(5)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KGKZHHIUOZGUNP-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3