Merck
729647
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-2-氯-3,4-二甲基-2,5-二苯基-1-氧杂-3-氮杂-2-硅杂环戊烷
97%
别名:
(1R,2R)-伪麻黄碱苯基氯硅烷, (4R,5R)-2-氯-3,4-二甲基-2,5-二苯基-1,3,2-氧氮杂硅杂环戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H18ClNOSi
分子量:
303.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
oil
密度
1.151 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[C@@H]1[C@H](O[Si](Cl)(N1C)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H18ClNOSi/c1-13-16(14-9-5-3-6-10-14)19-20(17,18(13)2)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16H,1-2H3/t13-,16+,20?/m1/s1
InChI 密鑰
NSZWPVQENFHZEA-YDCKXFNSSA-N
法律資訊
专利未决。美国专利申请号 11/810,920
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)