化驗
95%
形狀
solid
mp
146-151 °C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3n(Cc4ccccc4)c5ccccc5c3c2
InChI
1S/C25H26BNO2/c1-24(2)25(3,4)29-26(28-24)19-14-15-23-21(16-19)20-12-8-9-13-22(20)27(23)17-18-10-6-5-7-11-18/h5-16H,17H2,1-4H3
InChI 密鑰
UMWJZMUSYJMTOI-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3