Merck
729000
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
96%
别名:
1-Methylpyrazole-5-carbaldehyde, 2-Methyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N2O
CAS号:
分子量:
110.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.521
密度
1.118 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Cn1nccc1C=O
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-5(4-8)2-3-6-7/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
RAJRANFZSWDUJZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
151.9 °F
閃點(°C)
66.6 °C