Merck
728926
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-苯基吡嗪
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9N3
CAS号:
分子量:
171.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
powder
mp
143-148 °C
SMILES 字串
Nc1cnc(cn1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H9N3/c11-10-7-12-9(6-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,13)
InChI 密鑰
KJAKXVBZQBPPOB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3