Merck
728799
Sigma-Aldrich
Potassium 2-bromopyridine-3-trifluoroborate
97%
别名:
Potassium 2-bromopyridin-3-yl-trifluoroborate, Potassium(2-bromopyridin-3-yl)trifluoroborate, Potassium-2-bromo-3-pyridyltrifluoroborate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BBrF3KN
分子量:
263.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
250-255 °C
SMILES 字串
[K+].F[B-](F)(F)c1cccnc1Br
InChI
1S/C5H3BBrF3N.K/c7-5-4(6(8,9)10)2-1-3-11-5;/h1-3H;/q-1;+1
InChI 密鑰
HEDPVDPUNQXJGE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.