Merck
728446
Sigma-Aldrich
4-(4-氯丁基)吗啉 盐酸盐
97.0-103.0% (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16ClNO · HCl
CAS号:
分子量:
214.13
Beilstein:
3687970
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97.0-103.0% (T)
表单
crystals
官能团
chloro
ether
SMILES字符串
Cl.ClCCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H16ClNO.ClH/c9-3-1-2-4-10-5-7-11-8-6-10;/h1-8H2;1H
InChI key
GVGLBMSAGIOHOA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)