Merck
727806
Sigma-Aldrich
H-Gly-HMPB-ChemMatrix® 树脂
35-100 mesh particle size (wet sieved)
别名:
4-{4-[(甘氨酰氧基)甲基]-3-甲氧基苯氧基}丁酸,与 ChemMatrix® 树脂形成聚合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
产品线
ChemMatrix®
表单
beads
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
标记范围
0.30-0.65 mmol/g loading
粒径
35-100 mesh (wet sieved)
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
法律信息
ChemMatrix is a registered trademark of Matrix Innovation, Inc.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
ChemMatrix® is a proprietary, 100% PEG (polyethylene glycol) based resin from PCAS BioMatrix.
ChemMatrix®是PCAS BioMatrix专有的一种基于100%PEG(聚乙二醇)的树脂。