About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15NO2
CAS号:
分子量:
181.23
Beilstein:
8616003
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
PubChem化学物质编号:
等级
produced by BASF
方案
≥98.5% (GC)
99%
表单
liquid
光学纯度
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES字符串
COc1ccc(cc1OC)[C@@H](C)N
InChI
1S/C10H15NO2/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-7H,11H2,1-3H3/t7-/m1/s1
InChI key
OEPFPKVWOOSTBV-SSDOTTSWSA-N
法律信息
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3