Merck
727059
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-己醇
ChiPros®, produced by BASF, 98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
102.17
Beilstein:
1718997
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
等級
produced by BASF
化驗
98%
光學純度
ee: ≥97.5%
折射率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
密度
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
QNVRIHYSUZMSGM-LURJTMIESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)