About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
CAS号:
分子量:
115.22
Beilstein:
1719086
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
等級
produced by BASF
化驗
≥98.5% (GC)
形狀
liquid
光學純度
enantiomeric excess: ≥99.0%
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
密度
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
VSRBKQFNFZQRBM-ZETCQYMHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
130.0 °F - closed cup
閃點(°C)
54.44 °C - closed cup