Merck
726869
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-(4-溴苯基)乙胺
produced by BASF, ChiPros®, 99%
别名:
(S)-(-)-4-溴-α-苯乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10BrN
CAS号:
分子量:
200.08
Beilstein:
5729988
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
等级
produced by BASF
方案
≥98.5% (GC)
99%
光学纯度
enantiomeric excess: ≥98.5%
密度
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
C[C@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
SOZMSEPDYJGBEK-LURJTMIESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)