Merck
726540
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-四氢-1-萘胺
ChiPros®, produced by BASF, 99%
别名:
(S)-(+)-1-AminoTetralin, (S)-(+)-1-氨基四氢化萘
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C10H11)NH2
CAS号:
分子量:
147.22
Beilstein:
2360279
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.5% (GC)
99%
表单
liquid
光学纯度
enantiomeric excess: ≥98.5%
折射率
n20/D 1.565
沸点
250 °C
密度
1.010 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
N[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7,11H2/t10-/m0/s1
InChI key
JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
233.6 °F
闪点(°C)
112 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.