About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11Br
CAS号:
分子量:
199.09
Beilstein:
1857343
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
powder
mp
37-39 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
Cc1cc(C)cc(CBr)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)6-10/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI 密鑰
QXDHXCVJGBTQMK-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3