Merck
726109
Sigma-Aldrich
(±)-反式-4-环己烯-1,2-二甲酸
98%
别名:
反式-1,2,3,6-四氢邻苯二甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10O4
CAS号:
分子量:
170.16
Beilstein:
3201285
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (T)
98%
表单
powder
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
OC(=O)[C@@H]1CC=CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H10O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
InChI key
ILUAAIDVFMVTAU-PHDIDXHHSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Kokke, W.C.M.C. and Varkevisser, F.A.
The Journal of Organic Chemistry, 39, 1536-1539 (1974)