Merck
725757
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-反式-1,2,3,4-四氢-1,2-萘二醇
≥96.0% (HPLC)
别名:
(1R,2R)-trans-1,2-Tetralindiol, (1S,2S)-1,2-二羟基-1,2,3,4-四氢萘
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O2
CAS号:
分子量:
164.20
Beilstein:
2049049
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
化驗
≥96.0% (HPLC)
光學純度
enantiomeric excess: >97.0%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@H]1CCc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H12O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9-12H,5-6H2/t9-,10-/m1/s1
InChI 密鑰
KMQJJAOZMONGLS-NXEZZACHSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)