Merck
725250
Sigma-Aldrich
5-溴-2-甲氧基吡啶-3-羧酸
97%
别名:
5-溴-2-甲氧基烟酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6BrNO3
CAS号:
分子量:
232.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
158-162 °C
官能团
bromo
carboxylic acid
SMILES字符串
COc1ncc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c1-12-6-5(7(10)11)2-4(8)3-9-6/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI key
SJLXURQPRRMPIV-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)