Merck
724378
Sigma-Aldrich
5-甲氧基-1H-苯并[g]吲哚
96%
别名:
5-甲氧基-1H-苯[g]吲哚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H11NO
分子量:
197.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
形狀
solid
mp
124-127 °C
SMILES 字串
COc1cc2cc[nH]c2c3ccccc13
InChI
1S/C13H11NO/c1-15-12-8-9-6-7-14-13(9)11-5-3-2-4-10(11)12/h2-8,14H,1H3
InChI 密鑰
DGGPMXAQMFWTBH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)