About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7NOS
CAS号:
分子量:
141.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
135-140 °C
SMILES字符串
Cc1sccc1C(N)=O
InChI
1S/C6H7NOS/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
InChI key
ZDEWSZZMQVGWCA-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3