Merck
723940
Sigma-Aldrich
3-溴-1-(2-四氢吡喃基)-1H-吡唑
95%
别名:
3-溴-1-(2-四氢吡喃基)吡唑, 3-溴-1-(四氢-2H-吡喃-2-基)-1H-吡唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11BrN2O
分子量:
231.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
95%
折射率
n20/D 1.538
密度
1.460 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
Brc1ccn(n1)C2CCCCO2
InChI
1S/C8H11BrN2O/c9-7-4-5-11(10-7)8-3-1-2-6-12-8/h4-5,8H,1-3,6H2
InChI key
DFCAINPSKAFWCM-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)