Merck
723592
Sigma-Aldrich
(2-硝基苯基)三氟硼酸钾
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4BF3KNO2
分子量:
229.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
265-270 °C
SMILES字符串
[K+].[O-][N+](=O)c1ccccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H4BF3NO2.K/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13;/h1-4H;/q-1;+1
InChI key
DZHYOFKWMHZKBK-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.