Merck
723509
Sigma-Aldrich
十二氟-闭式-十二硼酸铯
97%
别名:
十二氟十二硼酸铯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
B12Cs2F12
分子量:
623.52
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
反应适用性
core: boron
reagent type: catalyst
mp
>600 °C (dec.)
SMILES字符串
[Cs+].[Cs+].FB1C[B-]2(F)B(F)[B-](F)(B(F)B(F)B(F)B(F)B(F)B1F)B2F
InChI
1S/CH2B11F11.2Cs/c13-2-1-11(22)9(20)12(23,10(11)21)8(19)7(18)6(17)5(16)4(15)3(2)14;;/h1H2;;/q-2;2*+1
InChI key
VORBFFRCZXMLGL-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)