Merck
723290
Sigma-Aldrich
2-氯-4-碘吡啶-3-羧酸
97%
别名:
2-氯-4-碘烟酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3ClINO2
分子量:
283.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
162-167 °C
SMILES字符串
OC(=O)c1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C6H3ClINO2/c7-5-4(6(10)11)3(8)1-2-9-5/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
XOMBFOCJXYZRSI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)